Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Estanterías
- Postes y accesorios para estanterías
- Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, Metroseal 3 con acabado Microban™
Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, Metroseal 3 con acabado Microban™
Código de producto. 15956681
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
14 x 30 pulg
14 x 36 pulg
14 x 48 pulg
14 x 60 pulg
14 x 72 pulg
18 x 24 pulg
18 x 30 pulg
18 x 36 pulg
18 x 54 pulg
18 x 60 pulg
21 x 24 pulg
21 x 30 pulg
21 x 36 pulg
21 x 42 pulg
21 x 48 pulg
21 x 54 pulg
21 x 72 pulg
24 x 24 pulg
24 x 30 pulg
24 x 36 pulg
24 x 42 pulg
24 x 48 pulg
24 x 54 pulg
30 x 48 pulg
30 x 60 pulg
30 x 72 pulg
36 x 48 pulg
36 x 60 pulg
36 x 72 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 15956681 | 30 x 48 pulg | cada uno |
| 15906571 | 14 x 30 pulg | cada uno |
| 15946571 | 14 x 36 pulg | cada uno |
| 15996571 | 14 x 48 pulg | cada uno |
| 15946581 | 14 x 60 pulg | cada uno |
| 15976581 | 14 x 72 pulg | cada uno |
| 15916591 | 18 x 24 pulg | cada uno |
| 15956591 | 18 x 30 pulg | cada uno |
| 15996591 | 18 x 36 pulg | cada uno |
| 15986601 | 18 x 54 pulg | cada uno |
| 15926611 | 18 x 60 pulg | cada uno |
| 15986611 | 21 x 24 pulg | cada uno |
| 15936621 | 21 x 30 pulg | cada uno |
| 15926631 | 21 x 42 pulg | cada uno |
| 15986621 | 21 x 36 pulg | cada uno |
| 15976631 | 21 x 48 pulg | cada uno |
| 15906641 | 21 x 54 pulg | cada uno |
| 15926651 | 24 x 24 pulg | cada uno |
| 15976651 | 24 x 30 pulg | cada uno |
| 15986641 | 21 x 72 pulg | cada uno |
| 15926661 | 24 x 36 pulg | cada uno |
| 15976661 | 24 x 42 pulg | cada uno |
| 15936671 | 24 x 54 pulg | cada uno |
| 15906671 | 24 x 48 pulg | cada uno |
| 15986681 | 30 x 60 pulg | cada uno |
| 15916691 | 30 x 72 pulg | cada uno |
| 15936701 | 36 x 48 pulg | cada uno |
| 15946701 | 36 x 60 pulg | cada uno |
| 15976701 | 36 x 72 pulg | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15956681
Marca: Metro™ 3048NK3
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes húmedos o con mucha humedad
- El antimicrobiano está integrado en el acabado para mantener el producto limpio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 48 pulg |
| Acabado | Metroseal 3 con Microban |