Learn More
Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, Metroseal 3 con acabado Microban™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
14 x 30 pulg
14 x 36 pulg
14 x 48 pulg
14 x 60 pulg
14 x 72 pulg
18 x 24 pulg
18 x 30 pulg
18 x 36 pulg
18 x 54 pulg
18 x 60 pulg
21 x 24 pulg
21 x 30 pulg
21 x 36 pulg
21 x 42 pulg
21 x 48 pulg
21 x 54 pulg
21 x 72 pulg
24 x 24 pulg
24 x 30 pulg
24 x 36 pulg
24 x 42 pulg
24 x 48 pulg
24 x 54 pulg
30 x 48 pulg
30 x 60 pulg
30 x 72 pulg
36 x 48 pulg
36 x 60 pulg
36 x 72 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes húmedos o con mucha humedad
- El antimicrobiano está integrado en el acabado para mantener el producto limpio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 14 x 36 pulg |
| Acabado | Metroseal 3 con Microban |