Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Electra™, acabado cromado
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado en cromo-níquel real para entornos secos y con baja humedad
- Revestimiento de laca protectora
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 48 x 21 in. (122 x 53 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Clips y cuñas de plástico |
| Longitud (imperial) | 48 pulg |
| Longitud (métrico) | 122 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 800 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 363 kg |
| Anchura (imperial) | 21 pulg |
| Anchura (métrico) | 53 cm |
| Mostrar más |