Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Electra™, acabado cromado
Código de producto. 15926581
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 in. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 in. (91 x 91 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 in. (122 x 53 cm)
48 x 36 in. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
60 x 30 in. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
72 x 30 in. (183 x 76 cm)
72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Capacidad portante (imperial):
21 lb
400 lb
600 lb
800 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad portante (imperial) unitSize
15926581 60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm) 600 lb cada uno
15956671 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) 21 lb cada uno
15976591 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) 400 lb cada uno
15946601 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) 400 lb cada uno
15906611 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb cada uno
15976681 60 x 30 in. (152,4 x 76 cm) 400 lb cada uno
15926701 48 x 36 in. (121,9 x 91 cm) 600 lb cada uno
15906661 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) 400 lb cada uno
15966571 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb cada uno
15966611 24 x 21 in. (61 x 53 cm) 800 lb cada uno
15996581 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) 800 lb cada uno
15916621 30 x 21 in. (76 x 53 cm) 800 lb cada uno
15966621 36 x 21 in. (91,4 x 53 cm) 800 lb cada uno
15956631 48 x 21 in. (122 x 53 cm) 800 lb cada uno
15906631 42 x 21 in. (106,6 x 53 cm) 800 lb cada uno
15976641 72 x 21 in. (183 x 53 cm) 600 lb cada uno
15936641 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) 600 lb cada uno
15956651 30 x 24 in. (76 x 61 cm) 800 lb cada uno
15956661 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) 800 lb cada uno
15906701 36 x 36 in. (91 x 91 cm) 800 lb cada uno
15906691 72 x 30 in. (183 x 76 cm) 600 lb cada uno
15966701 72 x 36 in. (183 x 91 cm) 600 lb cada uno
15936681 36 x 30 in. (91,4 x 76 cm) 800 lb cada uno
23 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15926581
Marque: Metro™ 1460NC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Wire shelves in chrome finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acabado en cromo-níquel real para entornos secos y con baja humedad
  • Revestimiento de laca protectora
Spécification
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Incluye Clips y cuñas de plástico
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 272 kg
Anchura (imperial) 14 pulg
Anchura (métrico) 35,5 cm
Material Chrome
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.