Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track
Código de producto. 15967281
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Anchura (imperial) del estante Acabado unitSize
15967281 Acero inoxidable 21 pulg Ninguno cada uno
15937281 Acero inoxidable 18 pulg Ninguno cada uno
15997281 Acero inoxidable 24 pulg Ninguno cada uno
15917281 Acero 18 pulg Cromo cada uno
15947281 Acero 21 pulg Cromo cada uno
15977281 Acero 24 pulg Cromo cada uno
15927281 Acero 18 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15957281 Acero 21 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15987281 Acero 24 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
9 options
Código de producto. 15967281
Marca: Metro™ TTA21S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
  • Tornillería para conectar la unidad intermedia estacionaria a las guías de ambas lados
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar los sistemas de almacenamiento Super Erecta, Super Erecta Pro™ y Super Adjustable™ Top-Track
  • Postes altos de 2185 mm (86 pulgadas)
Información de órdenes
Shelves are ordered separately
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad intermedia estacionaria
Acabado Ninguno
Para utilizar con (equipo) Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Altura (imperial) 86 pulg
Altura (métrico) 2185 mm
Incluye Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos
Peso (imperial) 8 lb
Peso (métrico) 3,6kg
Anchura (imperial) del estante 21 pulg
Anchura (métrico) del estante 53 cm
Material Acero inoxidable