Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Super Erecta™ Top Track
Código de producto. p-4246804
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Anchura (imperial) del estante Acabado unitSize
15917301 Acero inoxidable 18 pulg Ninguno cada uno
15947301 Acero inoxidable 21 pulg Ninguno cada uno
15977301 Acero inoxidable 24 pulg Ninguno cada uno
15927301 Acero 21 pulg Cromo cada uno
15957301 Acero 24 pulg Cromo cada uno
15907301 Acero 18 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15937301 Acero 21 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15967301 Acero 24 pulg Epoxi verde Metroseal cada uno
8 options
Código de producto. 15917301
Marca: Metro™ TTM18S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Postes, ruedas/canales de ruedas, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos
High-density, easy access storage.
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • Las unidades móviles se mueven a lo largo de la guía anclada, lo que permite un fácil acceso a todos los estantes
Información de órdenes
Shelves are ordered separately. One kit required per mobile unit.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad móvil
Acabado Ninguno
Para utilizar con (equipo) Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Incluye Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos
Peso (imperial) 32 lb
Peso (métrico) 14,4kg
Anchura (imperial) del estante 18 pulg
Anchura (imperial) 20,25 in
Anchura (métrico) del estante 45,7cm
Anchura (métrico) 51,4cm
Material Acero inoxidable