Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kits
High-density, easy access storage.
Marca:  Metro™ TTM21C
Detalles adicionales : Peso : 11.97600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927301
  • 580.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Includes: Postes, ruedas/canales de ruedas, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos
Descripción
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • Las unidades móviles se mueven a lo largo de la guía anclada, lo que permite un fácil acceso a todos los estantes
Información de órdenes
  • Los estantes se piden por separado
  • Se necesita un kit por unidad móvil
Especificaciones
Especificaciones
Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos
14,8kg
Kit de unidad móvil
59,05cm
Cromo
Acero
23,25 in
21 pulg
33 lb
Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
53 cm