Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kits
High-density, easy access storage.
Marca: Metro™ TTM18K3
Detalles adicionales : Peso : 11.60800kg
Includes: Postes, ruedas/canales de ruedas, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
- Las unidades móviles se mueven a lo largo de la guía anclada, lo que permite un fácil acceso a todos los estantes
Información de órdenes
- Los estantes se piden por separado
- Se necesita un kit por unidad móvil
Especificaciones
Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos | |
14,4kg | |
Kit de unidad móvil | |
51,4cm | |
Metroseal 3 con Microban™ | |
Acero |
20,25 in | |
18 pulg | |
32 lb | |
Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
45,7cm |