Learn More
Metro™ Postes con tapa Super Erecta™
Código de producto. p-4574843
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
33 pulg
54 pulg
63 pulg
Longitud (imperial):
33 pulg
54 pulg
63 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (imperial) Longitud (imperial) unitSize
15996691 33 pulg 33 pulg cada uno
15946711 54 pulg 54 pulg cada uno
15976741 63 pulg 63 pulg cada uno
3 options
Código de producto. 15996691
Marca: Metro™ 33UPSSW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For cart-washable and autoclave applications.
  • Cada poste de acero inoxidable tipo 304 tiene una tapón de aluminio en la parte superior
  • Para usar con ruedas de tubo estándar
Especificaciones
Tipo de producto Mobile Shelving Post
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones esterilizables en autoclave y lavables en carros
Para utilizar con (equipo) Ruedas de tubo de la Super Erecta™ Metro™
Altura (imperial) 33 pulg
Altura (métrico) 83,82 cm
Longitud (imperial) 33 pulg
Longitud (métrico) 87,5 cm
Material Acero inoxidable