Learn More
Metro™ Postes con tapa Super Erecta™
Código de producto. 15946711
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
33 pulg
54 pulg
63 pulg
Longitud (imperial):
33 pulg
54 pulg
63 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Longitud (imperial) unitSize
15946711 54 pulg 54 pulg cada uno
15996691 33 pulg 33 pulg cada uno
15976741 63 pulg 63 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15946711 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 54UPSSW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For cart-washable and autoclave applications.
  • Cada poste de acero inoxidable tipo 304 tiene una tapón de aluminio en la parte superior
  • Para usar con ruedas de tubo estándar
Especificaciones
Tipo de producto Mobile Shelving Post
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones esterilizables en autoclave y lavables en carros
Para utilizar con (equipo) Ruedas de tubo de la Super Erecta™ Metro™
Altura (imperial) 54 pulg
Altura (métrico) 137,1 cm
Longitud (imperial) 54 pulg
Longitud (métrico) 137 cm
Material Acero inoxidable