Learn More
Metro™ Kits de unidades terminales estacionales Super Erecta™, Super Erecta Pro™ y Super Adjustable™ 2 Top-Track
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cromado
- Anchura del estante: 45,7 cm
- El kit incluye postes de 218,5 cm (86 pulgadas) y tornillería necesaria para conectar las unidades terminales estacionarias a la guía
Información de órdenes
One kit is requird per single system. Shelves sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad final estacionaria |
| Acabado | Epoxi verde Metroseal |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ |
| Incluye | Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas) |
| Peso (imperial) | 12 lb |
| Peso (métrico) | 5,4kg |
| Anchura (imperial) del estante | 24 pulg |
| Anchura (imperial) | 24 pulg |
| Anchura (métrico) del estante | 61 cm |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Mostrar más |