Learn More
Metro™ Accesorio de estantes sólidos Super Erecta™, divisor de estante
Código de producto. 15976901
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
24 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
15976901 14 pulg cada uno
15996901 24 pulg cada uno
2 options
Código de producto. 15976901
Marca: Metro™ DD18FS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Shelf dividers help with organization.
  • Acero inoxidable
  • 20,32 cm (8 pulgadas) de alto
  • Fijar con pinzas de resorte (incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Shelf Divider for Wire Shelves
Para utilizar con (equipo) Estante ventilado Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 8 pulg
Altura (métrico) 20,3 cm
Anchura (imperial) 14 pulg
Anchura (métrico) 45,5 cm
Material Acero inoxidable