Learn More
Metro™ Estante sólido Super Erecta™ de acero inoxidable, esterilizables en autoclave y lavables en carros
Código de producto. 15966671
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Longitud (imperial):
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 in.
42 pulg
48 pulg
60 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) unitSize
15966671 24 pulg 60 pulg cada uno
15966651 24 pulg 30 pulg cada uno
15976571 14 pulg 42 pulg cada uno
15946591 18 pulg 30 pulg cada uno
15936581 14 pulg 60 pulg cada uno
15926601 18 pulg 42 in. cada uno
15916611 18 pulg 60 pulg cada uno
15976611 21 pulg 24 pulg cada uno
15916631 21 pulg 42 pulg cada uno
15966631 21 pulg 48 pulg cada uno
15966661 24 pulg 42 pulg cada uno
15986571 14 pulg 48 pulg cada uno
15996561 14 pulg 30 pulg cada uno
15916661 - - cada uno
15926621 21 pulg 30 pulg cada uno
15986561 14 pulg 24 pulg cada uno
15936571 14 pulg 36 pulg cada uno
15986591 18 pulg 36 pulg cada uno
15956601 18 pulg 48 pulg cada uno
15996661 24 pulg 48 pulg cada uno
15906591 18 pulg 24 pulg cada uno
15976621 21 pulg 36 pulg cada uno
15946641 - - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 15966671 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 2460NFS
Mantenga el equipo de autoclave limpio y en su lugar. El estante sólidos Metro Super Erecta™ es perfecto para aplicaciones de lavado de carro y autoclave.
  • Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
Tipo de producto Solid Shelf
Color Silver
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
Para utilizar con (equipo) Metro Super Erecta Shelving System
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Anchura (imperial) 24 pulg
Anchura (métrico) 61 cm