Learn More
Metro™ Estante sólido Super Erecta™ de acero inoxidable, esterilizables en autoclave y lavables en carros
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Longitud (imperial):
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 in.
42 pulg
48 pulg
60 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solid Shelf |
| Color | Silver |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (L x An) | 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
| Longitud (imperial) | 48 pulg |
| Longitud (métrico) | 121,9 cm |
| Anchura (imperial) | 18 pulg |
| Anchura (métrico) | 45,7 cm |