Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Estanterías
- Unidades de estantería para laboratorio
- Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Código de producto. 15926751| Código de producto. | Altura (imperial) | Modelo | Material | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15926751 | 73,8 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926741 | 62,6 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926561 | 14,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946561 | 13,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15966561 | 13,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15996701 | 54,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15966691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15916741 | 62,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15956751 | 6,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15976751 | 6,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15986751 | 86,63 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15996751 | 86,63 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15916761 | 86,63 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15946761 | 96,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15868076 | 74,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15936561 | 14,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916711 | 54,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15906681 | 27,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15956691 | 34,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15936741 | 62,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916751 | 74,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15926711 | 53,81 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15946741 | 61,81 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15916681 | 27,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15946691 | 34,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15936761 | 96,2 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916561 | 14,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15936691 | 34,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15906751 | 74,6 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15906761 | 86,63 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15934851 | 73,8 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15986691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15966741 | 61,81 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15976691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15936751 | 73,8 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15926761 | 86 pulg | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15956741 | 62 pulg | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15906711 | 54,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15996671 | 28,375 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946751 | 7,375 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926681 | 28,375 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
Código de producto. 15926751
Marca: Metro™ 74UPK3/NEW
Descripción
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3. Metroseal 3 incluye la protección de los productos antimicrobianos Microban y tiene 12 años de garantía contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
- Ranuras en intervalos de 2,5 cm
- Los postes tienen doble ranura cada 20,3 cm para facilitar la identificación
Información de órdenes
Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mobile Shelving Post |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 73,8 in |
| Altura (métrico) | 187,45 cm |
| Modelo | Teléfono móvil |
| Acabado | Epoxi Metroseal 3 |