Learn More
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Código de producto. 15906751
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
6,75 in
7,375 in
13,75 in
14,5 in
27,5 in
27,75 in
28,375 in
33,75 in
34,5 in
53,81 in
54,5 in
54,6 in
61,81 in
62 pulg
62,6 in
73,8 in
74,6 in
86 pulg
86,63 in
96,2 in
96,5 in
Modelo:
Estática
Teléfono móvil
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (imperial) Modelo Material unitSize
15906751 74,6 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15926741 62,6 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15926561 14,5 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15946561 13,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15966561 13,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15996701 54,6 in Estática Chrome cada uno
15966691 33,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15916741 62,6 in Estática Chrome cada uno
15956751 6,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15976751 6,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15986751 86,63 in Estática Chrome cada uno
15996751 86,63 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15916761 86,63 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15946761 96,5 in Estática Chrome cada uno
15868076 74,6 in Estática Chrome cada uno
15936561 14,5 in Estática Acero inoxidable cada uno
15916711 54,6 in Estática Acero inoxidable cada uno
15906681 27,5 in Estática Acero inoxidable cada uno
15956691 34,5 in Estática Acero inoxidable cada uno
15936741 62,6 in Estática Acero inoxidable cada uno
15916751 74,6 in Estática Acero inoxidable cada uno
15926711 53,81 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15946741 61,81 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15916681 27,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15926751 73,8 in Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15946691 34,5 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15936761 96,2 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15916561 14,5 in Estática Chrome cada uno
15936691 34,5 in Estática Chrome cada uno
15906761 86,63 in Estática Acero inoxidable cada uno
15934851 73,8 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15986691 33,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15966741 61,81 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15976691 33,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15936751 73,8 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15926761 86 pulg Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15956741 62 pulg Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15906711 54,5 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15996671 28,375 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15946751 7,375 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15926681 28,375 in Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
41 options
Código de producto. 15906751
Marca: Metro™ 74PK3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas de estantes ventilados Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta y Super Erecta Pro de Metro
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3. Metroseal 3 incluye la protección de los productos antimicrobianos Microban y tiene 12 años de garantía contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
  • Ranuras en intervalos de 2,5 cm
  • Los postes tienen doble ranura cada 20,3 cm para facilitar la identificación
Información de órdenes
Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Stationary Shelving Post
Material Acero inoxidable (304)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 74,6 in
Altura (métrico) 189,48 cm
Modelo Estática
Acabado Epoxi Metroseal 3