Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, 8 in. Shelf Dividers
Código de producto. 11791049
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 pulg
24 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11791049
Marca: Metro™ DD18C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tall dividers (8 in.) snap onto wire shelves to partition shelf space for storage optimization.
Los divisores también pueden acoplarse a la parte inferior de los estantes. Disponible en cromo o en acero inoxidable tipo 304. Hay más tamaños disponibles.
Especificaciones
Tipo de producto Shelf Divider for Wire Shelves
Para utilizar con (equipo) Estante ventilado Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 8 pulg
Altura (métrico) 20,3 cm
Anchura (imperial) 18 pulg
Anchura (métrico) 45,7 cm
Material Chrome