Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Código de producto. 15966861
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
24 x 2 in. (61 x 53 cm)
24 x 24 in. (61 x 61 cm)
30 x 14 in. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 in. (76,2 x 53 cm)
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91,4 x 76,2 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 in. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
48 x 30 in. (122 x 76,2 cm)
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
54 x 2 in. (137 x 53 cm)
54 x 24 in. (137 x 61 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
60 x 36 in. (152,4 x 91,4 cm)
72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 in. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
72 x 30 in. (183 x 76,2 cm)
72 x 36 in. (183 x 91,4 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15966861 72 x 36 in. (183 x 91,4 cm) cada uno
15906811 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) cada uno
15936811 30 x 18 in. (76 x 45,7 cm) cada uno
15986811 42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm) cada uno
15956811 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) cada uno
15906821 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) cada uno
15966821 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) cada uno
15986841 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) cada uno
15916861 72 x 24 in. (182,9 x 61 cm) cada uno
15966851 54 x 24 in. (137 x 61 cm) cada uno
15936851 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) cada uno
15986851 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) cada uno
15936821 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) cada uno
15996821 72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm) cada uno
15916841 72 x 21 in. (182,9 x 53 cm) cada uno
15996791 30 x 14 in. (76,2 x 35,5 cm) cada uno
15976791 24 x 14 in. (61 x 35,5 cm) cada uno
15926801 36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm) cada uno
15916831 24 x 2 in. (61 x 53 cm) cada uno
15966801 48 x 14 in. (122 x 35,5 cm) cada uno
15946801 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) cada uno
15936831 30 x 2 in. (76,2 x 53 cm) cada uno
15976831 54 x 2 in. (137 x 53 cm) cada uno
15936841 24 x 24 in. (61 x 61 cm) cada uno
15916851 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) cada uno
15926861 36 x 30 in. (91,4 x 76,2 cm) cada uno
15936861 48 x 30 in. (122 x 76,2 cm) cada uno
15956861 60 x 36 in. (152,4 x 91,4 cm) cada uno
15946861 72 x 30 in. (183 x 76,2 cm) cada uno
29 options
Código de producto. 15966861
Marca: Metro™ A3672NS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Un paquete de cuñas no conductivas (cuatro pares).
Benötigt
Postes SitieSelect™ (se venden por separado).
Wire shelf in stainless steel has a unique open-wire design permiting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
  • Shelves adjust in 1 in. increments with patented shelf release corners
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity
  • Assembles quickly without tools
  • Assembled units are nonconductive
  • Maximum corrosion resistance
  • Nonporous surface is easily cleaned
  • Combine with Super Erecta Stationary or Mobile posts and accessories to create custom configurations for storage and transportation
  • Patented corner release system allows for easy height adjustment
  • Custom position your shelves for maximum storage density
  • Capacity: Shelves up to 48 in. wide; 800 lbs per shelf capacity (evenly distributed)
  • Shelves wider than 48 in.; 600 lbs per shelf (evenly distributed)
Warranty
Un año
Spezifikation
Tipo de producto Wire Shelf
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 72 x 36 in. (183 x 91,4 cm)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Four non-conductive sleeve/wedges
Longitud (imperial) 72 in.
Longitud (métrico) 183 cm
Anchura (imperial) 36 in.
Anchura (métrico) 91.4 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.