Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Código de producto. 15996791
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
24 x 2 in. (61 x 53 cm)
24 x 24 in. (61 x 61 cm)
30 x 14 in. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 in. (76,2 x 53 cm)
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91,4 x 76,2 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 in. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
48 x 30 in. (122 x 76,2 cm)
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
54 x 2 in. (137 x 53 cm)
54 x 24 in. (137 x 61 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
60 x 36 in. (152,4 x 91,4 cm)
72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 in. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
72 x 30 in. (183 x 76,2 cm)
72 x 36 in. (183 x 91,4 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15996791 30 x 14 in. (76,2 x 35,5 cm) cada uno
15906811 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) cada uno
15936811 30 x 18 in. (76 x 45,7 cm) cada uno
15986811 42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm) cada uno
15956811 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) cada uno
15906821 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) cada uno
15966821 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) cada uno
15986841 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) cada uno
15916861 72 x 24 in. (182,9 x 61 cm) cada uno
15966851 54 x 24 in. (137 x 61 cm) cada uno
15936851 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) cada uno
15986851 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) cada uno
15936821 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) cada uno
15996821 72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm) cada uno
15916841 72 x 21 in. (182,9 x 53 cm) cada uno
15976791 24 x 14 in. (61 x 35,5 cm) cada uno
15926801 36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm) cada uno
15916831 24 x 2 in. (61 x 53 cm) cada uno
15966801 48 x 14 in. (122 x 35,5 cm) cada uno
15946801 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) cada uno
15936831 30 x 2 in. (76,2 x 53 cm) cada uno
15976831 54 x 2 in. (137 x 53 cm) cada uno
15936841 24 x 24 in. (61 x 61 cm) cada uno
15916851 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) cada uno
15926861 36 x 30 in. (91,4 x 76,2 cm) cada uno
15936861 48 x 30 in. (122 x 76,2 cm) cada uno
15956861 60 x 36 in. (152,4 x 91,4 cm) cada uno
15946861 72 x 30 in. (183 x 76,2 cm) cada uno
15966861 72 x 36 in. (183 x 91,4 cm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Código de producto. 15996791 Proveedor Metro™ N.º de proveedor A1430NS
Includes
Un paquete de cuñas no conductivas (cuatro pares).
Requires
Postes SitieSelect™ (se venden por separado).
Wire shelf in stainless steel has a unique open-wire design permiting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se ensambla rápidamente sin herramientas
  • Las unidades ensambladas no son conductoras
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • La superficie no porosa se limpia fácilmente
  • Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
  • Un año de garantía
Capacidad:
  • Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
  • Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 30 x 14 in. (76,2 x 35,5 cm)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 30 pulg
Longitud (métrico) 76,2 cm
Anchura (imperial) 14 pulg
Anchura (métrico) 35,5 cm