Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Adjustable Super Erecta™: acabado Metroseal 3
Descripción
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro pares de cuñas no conductoras.
Cada estante proporciona aproximadamente un 76 % de área abierta. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
- Acero inoxidable resistente a la corrosión
- Chapado con zinc autosellado y revestido con un acabado epoxi con protección antimicrobiana Microban™
- Ideal para usar en refrigeradores de entrada y otros entornos que requieran resistencia a la corrosión
- Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
- Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
- Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
- Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
- El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
- Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
Capacidad:
- Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
- Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Información de órdenes
Shelves and posts sold separately.
Garantía
12 años limitado contra el óxido.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) |
| Acabado | Epoxi Metroseal |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras |
| Longitud (imperial) | 60 pulg |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
| Anchura (imperial) | 21 pulg |
| Anchura (métrico) | 53 cm |
| Material | Acero inoxidable (304) |