Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Adjustable Super Erecta™: acabado Metroseal 3
Código de producto. 15986791
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
30 x 14 in. (76 x 35,5 cm)
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 in. (121,9 x 35,5 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
72 x 14 in. (182,9 x 35,5 cm)
72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15986791 30 x 14 in. (76 x 35,5 cm) cada uno
15976841 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) cada uno
15956841 30 x 24 in. (76 x 61 cm) cada uno
15926851 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) cada uno
15926811 30 x 18 in. (76 x 45,7 cm) cada uno
15956821 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) cada uno
15906851 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) cada uno
15976851 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) cada uno
15906861 72 x 24 in. (182,9 x 61 cm) cada uno
15996811 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) cada uno
15996801 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) cada uno
15986821 72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm) cada uno
15946811 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) cada uno
15926821 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) cada uno
15976811 42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm) cada uno
15916801 36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm) cada uno
15966791 24 x 14 in. (61 x 35,5 cm) cada uno
15976801 60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm) cada uno
15936801 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) cada uno
15956801 48 x 14 in. (121,9 x 35,5 cm) cada uno
15986801 72 x 14 in. (182,9 x 35,5 cm) cada uno
15996831 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) cada uno
15956851 54 x 24 in. (182,9 x 61 cm) cada uno
23 options
Código de producto. 15986791
Marca: Metro™ A1430NK3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro pares de cuñas no conductoras.
Metroseal 3 wire shelf features a green epoxy finish with built-in Microban™ antimicrobial protection plus a unique open-wire design that permits free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Cada estante proporciona aproximadamente un 76 % de área abierta. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Chapado con zinc autosellado y revestido con un acabado epoxi con protección antimicrobiana Microban™
  • Ideal para usar en refrigeradores de entrada y otros entornos que requieran resistencia a la corrosión
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
  • Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
Capacidad:
  • Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
  • Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Información de órdenes
Shelves and posts sold separately.
Garantía
12 años limitado contra el óxido.
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 30 x 14 in. (76 x 35,5 cm)
Acabado Epoxi Metroseal
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 30 pulg
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (imperial) 14 pulg
Anchura (métrico) 35,5 cm
Material Acero inoxidable (304)