Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Adjustable Super Erecta™: acabado Metroseal 3
Descrizione
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro pares de cuñas no conductoras.
Cada estante proporciona aproximadamente un 76 % de área abierta. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
- Acero inoxidable resistente a la corrosión
- Chapado con zinc autosellado y revestido con un acabado epoxi con protección antimicrobiana Microban™
- Ideal para usar en refrigeradores de entrada y otros entornos que requieran resistencia a la corrosión
- Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
- Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
- Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
- Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
- El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
- Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
Capacidad:
- Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
- Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Order Info
Shelves and posts sold separately.
Warranty
12 años limitado contra el óxido.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) |
| Acabado | Epoxi Metroseal |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras |
| Longitud (imperial) | 54 pulg |
| Longitud (métrico) | 137 cm |
| Anchura (imperial) | 18 pulg |
| Anchura (métrico) | 45,7 cm |
| Material | Acero inoxidable (304) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?