Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Adjustable Super Erecta™: acabado Metroseal 3
Código de producto. 15906851
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm)
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
30 x 14 in. (76 x 35,5 cm)
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 in. (121,9 x 35,5 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
72 x 14 in. (182,9 x 35,5 cm)
72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Artikelnummer. Dimensiones (L x An) unitSize
15906851 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) cada uno
15976841 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) cada uno
15956841 30 x 24 in. (76 x 61 cm) cada uno
15926851 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) cada uno
15926811 30 x 18 in. (76 x 45,7 cm) cada uno
15956821 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) cada uno
15976851 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) cada uno
15906861 72 x 24 in. (182,9 x 61 cm) cada uno
15996811 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) cada uno
15996801 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) cada uno
15986821 72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm) cada uno
15946811 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) cada uno
15926821 54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) cada uno
15976811 42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm) cada uno
15916801 36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm) cada uno
15986791 30 x 14 in. (76 x 35,5 cm) cada uno
15966791 24 x 14 in. (61 x 35,5 cm) cada uno
15976801 60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm) cada uno
15936801 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) cada uno
15956801 48 x 14 in. (121,9 x 35,5 cm) cada uno
15986801 72 x 14 in. (182,9 x 35,5 cm) cada uno
15996831 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) cada uno
15956851 54 x 24 in. (182,9 x 61 cm) cada uno
23 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15906851
Marke: Metro™ A2442NK3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Cada estante se envía con un paquete de cuatro pares de cuñas no conductoras.
Metroseal 3 wire shelf features a green epoxy finish with built-in Microban™ antimicrobial protection plus a unique open-wire design that permits free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Cada estante proporciona aproximadamente un 76 % de área abierta. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Chapado con zinc autosellado y revestido con un acabado epoxi con protección antimicrobiana Microban™
  • Ideal para usar en refrigeradores de entrada y otros entornos que requieran resistencia a la corrosión
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
  • Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
Capacidad:
  • Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
  • Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Bestellinformation
Shelves and posts sold separately.
Garantie
12 años limitado contra el óxido.
Spezifikation
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
Acabado Epoxi Metroseal
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 42 pulg
Longitud (métrico) 106,6 cm
Anchura (imperial) 24 pulg
Anchura (métrico) 61 cm
Material Acero al carbono
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.