Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móviles de servicio estándar, acero inoxidable
Descripción
Requires
Las ruedas deben solicitarse por separado. Póngase en contacto con su representante de seguridad del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific™ para seleccionar y solicitar la rueda adecuada para su aplicación, requisitos de carga y entorno de funcionamiento.
Las unidades móviles de seguridad protegen los objetos de valor y los materiales sensibles de las pérdidas o hurtos. El acero inoxidable de tipo 304 proporciona una resistencia superior a la corrosión. La construcción de alambre abierto de gran calibre mantiene el contenido visible en todo momento, lo que facilita la comprobación del inventario. Elección de ruedas para satisfacer sus necesidades.
- Tirador de la puerta ergonómico de 1/4 de vuelta patentado
- Las puertas dobles se abren 270° y se pueden fijar a los lados de la unidad.
- Estantes superiores e inferiores fijos Super Erecta
- Los estantes intermedios opcionales se pueden colocar en incrementos de 2,54 cm (1 pulg) a lo largo de toda la altura del poste.
Información de órdenes
Se suministra desmontado; se monta fácilmente. Los estantes intermedios y las ruedas Super ajustables/Super Erecta™ se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carro de seguridad móvil |
| Capacidad (métrico) | 63 kg |
| Color | Silver |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 52,75 x 21,5 x 62 pulg (134 x 54,6 x 157,5 cm) |
| Altura (imperial) | 62 in |
| Altura (métrico) | 157,5 cm |
| Longitud (imperial) | 52,75 in |
| Longitud (métrico) | 134 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 |
| Mostrar más |