Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móviles de servicio estándar, acero inoxidable
Código de producto. 15927241
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
21,5 in
27,25 in
33,5 in
Longitud (imperial):
40,75 in
52,75 in
65 in
Peso (imperial):
138 lb
154 lb
157 lb
167 lb
174 lb.
193 lb
195 lb
215 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) Peso (imperial) unitSize
15927241 33,5 in 65 in 215 lb cada uno
15977231 27,25 in 40,75 in 154 lb cada uno
15987231 27,25 in 52,75 in 174 lb. cada uno
15957231 21,5 in 40,75 in 138 lb cada uno
15967231 21,5 in 52,75 in 157 lb cada uno
15997231 27,25 in 65 in 195 lb cada uno
15907241 33,5 in 40,75 in 167 lb cada uno
15917241 33,5 in 52,75 in 193 lb cada uno
8 options
Código de producto. 15927241
Marca: Metro™ SEC66SSD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Las ruedas deben solicitarse por separado. Póngase en contacto con su representante de seguridad del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific™ para seleccionar y solicitar la rueda adecuada para su aplicación, requisitos de carga y entorno de funcionamiento.
Asegure los objetos más importantes en su laboratorio. Las unidades de seguridad móvil de servicio estándar de Metro proporcionan protección de materiales valiosos y objetos importantes contra pérdidas o hurtos. Disponible en un acabado de acero inoxidable elegante y fácil de limpiar.
Las unidades móviles de seguridad protegen los objetos de valor y los materiales sensibles de las pérdidas o hurtos. El acero inoxidable de tipo 304 proporciona una resistencia superior a la corrosión. La construcción de alambre abierto de gran calibre mantiene el contenido visible en todo momento, lo que facilita la comprobación del inventario. Elección de ruedas para satisfacer sus necesidades.
  • Tirador de la puerta ergonómico de 1/4 de vuelta patentado
  • Las puertas dobles se abren 270° y se pueden fijar a los lados de la unidad.
  • Estantes superiores e inferiores fijos Super Erecta
  • Los estantes intermedios opcionales se pueden colocar en incrementos de 2,54 cm (1 pulg) a lo largo de toda la altura del poste.
Información de órdenes
Se suministra desmontado; se monta fácilmente. Los estantes intermedios y las ruedas Super ajustables/Super Erecta™ se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Carro de seguridad móvil
Capacidad (métrico) 88 kg
Color Silver
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 65 x 33,5 x 62 pulg (165,1 x 85 x 157,5 cm)
Altura (imperial) 62 in
Altura (métrico) 157,5 cm
Longitud (imperial) 65 in
Longitud (métrico) 165,1 cm
Material Epoxi
N.º de estantes 2
Peso (métrico) 89 kg
Peso (imperial) 215 lb
Anchura (imperial) 33,5 in
Anchura (métrico) 85 cm