Learn More
Metro™ Carro de uso general azul myCart Series™
Código de producto. p-4902707
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
34,37 × 23,5 × 35,37 pulg (87,3 × 59,7 × 89,9 cm)
N.º de estantes:
2
Capacidad portante (imperial):
300 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) N.º de estantes Capacidad portante (imperial) unitSize
15255952 34,37 × 23,5 × 35,37 pulg (87,3 × 59,7 × 89,9 cm) 2 300 lb cada uno
1 options
Código de producto. 15255952 Proveedor Metro™ N.º de proveedor MY203024BU
Facilita la carga de objetos por el lugar de trabajo. Metro myCart Series™ incluye carritos de polímero fáciles de limpiar, duraderos y fáciles de usar.
  • Listado NSF
  • La superficie de polímero suave se puede limpiar fácilmente, a prueba de manchas
  • Los estantes resistentes a la corrosión y a los impactos están diseñados para resistir el abuso diario
  • Azul
  • Postes cromados
  • El mango de fácil agarre extendido proporciona más espacio para las piernas entre el carro y el usuario permitiendo maniobrar más fácilmente
  • Su sólida capacidad permite cargas de hasta 226,79 kg (500 lb) (depende del modelo).
  • Disponible en configuraciones de 2 y 3 estantes
  • Cuatro ruedas giratorias incluidas
Especificaciones
Tipo de producto Carro de uso general
Certificaciones/conformidad NSF
Color Azul
Descripción Modelo de base de 2 niveles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34,37 × 23,5 × 35,37 pulg (87,3 × 59,7 × 89,9 cm)
Para utilizar con (aplicación) Su diseño ofrece la máxima comodidad al usuario, ya que reduce los dolorosos golpes en las espinillas y las patadas accidentales al estante inferior y tiene espacio suficiente para almacenar objetos de uso diario, la protección antimicrobiana de los productos inhiben el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores y productos
Altura (imperial) 35,37 in
Altura (métrico) 89,9 cm
Incluye Protección del producto Microban™ integrada, cuatro ruedas giratorias termoplásticas de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, mango extendido de fácil agarre, borde de 11 mm para retener pequeños derrames, estantes de HDPE moldeados por inyección, cuatro postes cromados, 2 etiquetas nominales de 11,73 x 2,23 cm (4,62 x 0,88 pulg) (L x Al)
Longitud (imperial) 34,37 in
Longitud (métrico) 87,3 cm
Capacidad portante (imperial) 300 lb
Capacidad portante (métrico) 136,4 kg
Material Polímero
N.º de estantes 2
Anchura (imperial) 23,5 in
Anchura (métrico) 59,7 cm