Learn More
Metro™ MetroMax Q™ Posts
Click to view available options
Modelo:
Móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los postes fijos incluyen una pata de nivelación ajustable para compensar los suelos irregulares
La pata de nivelación se puede ajustar 25 mm (1 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Stationary Shelving Post |
| Para utilizar con (equipo) | Estantes Metro™ MetroMax Q™ |
| Altura (imperial) | 74 pulg |
| Altura (métrico) | 188 cm |
| Modelo | Móvil |
| Material | Polímero, acero con revestimiento de epoxi |