Learn More
Metro™ Estante de polímero sólido MetroMax i™.
Descripción
Includes
Conectores de bloqueo de cuatro cuñas, bastidor y alfombrilla
El sistema consta de estantes de polímero reforzado con bastidores y conectores para conectar a postes de estantes MetroMax. Añadir ruedas para crear una unidad de almacenamiento móvil.
- Alfombrillas para estantes fabricadas de polímeros reforzados
- Elija una cuadrícula sólida o abierta
- Las alfombrillas sólidas tienen reborde de retención para contener derrames
- Las alfombrillas ventiladas promueven el flujo de aire
- El tratamiento Microban™ protege de bacterias, moho, moho y hongos que causan olores, manchas y degradación del producto
- Conecte en minutos a bastidores(no incluidos) sin herramientas especiales
- La posición del estante se puede ajustar a lo largo de la altura de los postes cada 1,27 cm (1 pulgada)
- Resistencia excepcional: estante de hasta 122 cm (48 pulgadas) de longitud con capacidad para 375 kg (800 lb); más de 152 cm de longitud (48 pulgadas) y 275 kg (600 lb.) (distribuidos uniformemente)
- Adecuado tanto para almacenamiento seco o en condiciones húmedas: tiene garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
Los estantes MetroMax no se recomiendan para el uso debajo de -29 °C.
Garantía
Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estante con alfombrilla sólida |
| Dimensiones (L x An) | 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) |
| Incluye | Alfombrilla, cuadro, cuatro conectores de bloqueo de cuña |
| Material | Polímero |