Learn More
Metro™ Carro de laboratorio para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) MetroMax
Código de producto. p-2706636
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
30 in
48 in
Peso (imperial):
89,5 lb
114,5 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Peso (imperial) unitSize
15946941 30 in 89,5 lb cada uno
15956941 48 in 114,5 lb cada uno
2 options
Código de producto. 15946941
Marca: Metro™ HPLC1X3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El uso del carro de laboratorio de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) MetroMax de Metro para HPLC y otros instrumentos permite un mayor acceso durante la configuración inicial y el mantenimiento del equipo.
Las ruedas de bloqueo (SE VENDEN POR SEPARADO) mantienen el equipo fijado en su sitio durante el uso normal. El uso eficiente del espacio vertical requiere menos espacio en el suelo y libera un valioso espacio en el banco para otras aplicaciones. Los carros están fabricados con polímeros resistentes a la corrosión para una resistencia química superior e incluyen una garantía DE VIDA ÚTIL contra el óxido y la corrosión.
  • Los estantes se ajustan en incrementos de 2,54 cm (1 pulg) para adaptarse a las necesidades de su equipo.
  • Cada unidad incluye (4) estantes sólidos MetroMax (con reborde elevado para contener derrames) y (1) estante de rejilla abierto.
  • Las esteras de los estantes son extraíbles para facilitar la limpieza
  • Los estantes y los postes tienen protección antimicrobiana del producto de Microban™
  • Cada estante soporta 362,87 kg (800 lb) distribuidas uniformemente.
  • Capacidad total del carro determinada por las ruedas (SE PIDE POR SEPARADO)
  • Otros tamaños y configuraciones disponibles, incluyendo modelos estacionarios
  • Los carros se suministran desmontados y se montan fácilmente sin herramientas especiales
Accesorios necesarios:
las ruedas NO están incluidas y deben solicitarse por separado. Elija entre ruedas giratorias, de freno y rígidas con bocinas de acero chapadas para entornos no corrosivos. Para entornos corrosivos (incluida la exposición rutinaria a agentes de limpieza), elija ruedas con bocinas de polímero. Para aplicaciones de lavado de carros, elija ruedas de acero inoxidable.
Accesorios opcionales:
bandeja de teclado extraíble (modelo n.º KBX); soporte de monitor de montaje plano y barra transversal elegidos según el tamaño del estante (modelos n.º FM30X3, FM36X3, FM48X3); solo soporte (modelo n.º FMBX); tira de tapón de varias tomas (modelo n.º PSX); brazo oscilante de montaje posterior para monitor plano (modelo FMAX); pinzas de gestión de tubos/cables de montaje posterior (modelo n.º TMX) Otros accesorios incluyen salientes y divisores de estantes y soportes de etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Carro para HPLC
Capacidad (métrico) 40.6 kg
Color Taupe, Blue
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 × 24 × 81 pulg (61 × 61 × 228,8 cm)
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cromatografía líquida de alto rendimiento
Altura (imperial) 81 in
Altura (métrico) 228,8 cm
Incluye 4 estantes sólidos MetroMax (con reborde elevado para contener derrames) y estante de rejilla abierto
Longitud (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 61 cm
Capacidad portante (imperial) 800 lb
Capacidad portante (métrico) 362,8 kg
Material Polymer, Stainless Steel
N.º de estantes 5
Peso (métrico) 40,6 kg
Peso (imperial) 89,5 lb
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm