Learn More
Metro™ Carro de laboratorio, esterilizable en autoclave
Código de producto. 15957011
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24 × 18 × 39 pulg (61 × 45,7 × 99,1 cm)
36 × 24 × 39 pulg (91,4 × 61 × 99,1 cm)
N.º de estantes:
2
3
Peso (imperial):
25 lb
37,5 lb
46,5 lb
65,5 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15957011
Marca: Metro™ LC2S2436
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Postes cubiertos y manguitos de división de aluminio.
Mueva y limpie su equipo con facilidad. Metro Lab Cart, preconfigurado con dos o tres estantes, es esterilizable en autoclave: simplificando la limpieza.
  • Opción de modelos de 2 o 3 estantes
  • Las unidades miden 99,1 cm de alto, incluidas las ruedas†.
  • Tamaños de 45,6 x 61 cm o 61 x 91,4 cm disponibles
Información de órdenes
Casters are not included, sold separately (see 5MHTN, 5MHTNB).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Carro de laboratorio
Color Silver
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 × 24 × 39 pulg (91,4 × 61 × 99,1 cm)
Altura (imperial) 39 in
Altura (métrico) 99,1 cm
Incluye Postes cubiertos y manguitos de división de aluminio
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91,4 cm
Material Acero inoxidable
N.º de ruedas giratorias Las ruedas se venden por separado.
N.º de estantes 2
Peso (métrico) 21 kg
Peso (imperial) 46,5 lb
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm