Learn More
Metro™ Accesorio de carro de laboratorio, cubierta esterilizable en autoclave
Click to view available options
Anchura (imperial):
26 in
Longitud (imperial):
38 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
- Calificados para aproximadamente 70 ciclos por cubierta
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Cubierta del carro |
| Color | Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38 × 26 × 33,5 pulg (96,5 × 66 × 85,1 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Carro de laboratorio de 45,72 cm (24 pulg) (An) |
| Altura (imperial) | 33,5 in |
| Altura (métrico) | 85,1 cm |
| Longitud (imperial) | 38 in |
| Longitud (métrico) | 96,5 cm |
| Anchura (imperial) | 26 in |
| Anchura (métrico) | 66 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur