Learn More
Metro™ Accesorio de carro Flexline™, recipiente de repuesto para objetos punzantes
Código de producto. p-4379399
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
8,5 x 4,5 x 16,75 pulg (21,59 x 11,43 x 42,54 cm)
Color:
Gris
Capacidad (imperial):
7 gal
Tipo de producto:
Cesta de residuos y soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color Capacidad (imperial) Tipo de producto unitSize
15946911 8,5 x 4,5 x 16,75 pulg (21,59 x 11,43 x 42,54 cm) Gris 7 gal Cesta de residuos y soporte cada uno
1 options
Código de producto. 15946911
Marca: Metro™ FL221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios de almacenamiento laterales/empotrados
  • 26,49 l (28 cuartos de galón)
  • Dimensiones: 37 x 27,5 x 39cm (14,5 x 10,875 x 15,375 pulg)
  • Soporte incluido
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7 gal
Tipo de producto Cesta de residuos y soporte
Capacidad (métrico) 26,5 l
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,5 x 4,5 x 16,75 pulg (21,59 x 11,43 x 42,54 cm)
Para utilizar con (equipo) Para carros flexline y lifeline
Altura (imperial) 16,75 in
Altura (métrico) 42,54 cm
Incluye Soporte
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 21,59 cm
Material Plástico
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 11,43 cm