Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana negra Metricel™
Código de producto. 17144581
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17144581 0,8 μm paquete de 200
17124581 0,45 μm paquete de 200
2 options
Código de producto. 17144581
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66587
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membrana de contraste para análisis microbiológicos. El fondo oscuro proporciona un excelente contraste para el recuento de colonias opacas en laboratorios de microbiología.
  • El exclusivo patrón de rejilla de puntos no aumenta ni inhibe el crecimiento de colonias; certificado para su uso en la técnica de filtro de membrana (MF)
  • Solo para investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Descripción A granel con separadores de pergamino
Material PES
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Blanco
Envasadas individualmente
N.° por paquete 200/paquete
Tipo Cuadriculado
Diámetro (métrico) 47 mm