Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Metric XD
Description
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Certificación ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Specifications
Specifications
| Diseñar | Metric XD |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 40 |