Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Metric XD
Código de producto. 15918631
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15918631 45 1 par
15938621 37 1 par
15948621 38 1 par
15958621 39 1 par
15968621 40 1 par
15978621 41 1 par
15988621 42 1 par
15998621 43 1 par
15908631 44 1 par
15928631 46 1 par
15938631 47 1 par
15948631 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15918631 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM50756045
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable. Incluye SmartecAir™ para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. La suela se ha diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar utilizados en entornos de alta tecnología y salas limpias.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Diseñar Metric XD
Material Microfibra
Tamaño 45