Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Metric
Código de producto. 15998541
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15998541 42 1 par
15928541 35 1 par
15938541 36 1 par
15948541 37 1 par
15958541 38 1 par
15968541 39 1 par
15978541 40 1 par
15988541 41 1 par
15908551 43 1 par
15918551 44 1 par
15928551 45 1 par
15938551 46 1 par
15948551 47 1 par
15958551 48 1 par
14 options
Código de producto. 15998541
Marca: Emma Safety Footwear MM50654042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable. Incluye SmartecAir™ para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. La suela se ha diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar utilizados en entornos de alta tecnología y salas limpias.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Diseñar Peso métrico
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 42
Material del dedo del pie Acero