missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ Barras de agitación magnética elípticas (con forma ovalada) métricas

Código de producto. 16855453 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
16 mm
38 mm
40 mm
51 mm
64 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
16 mm
19 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16855453 64 mm 20 mm cada uno
16815453 16 mm 6 mm paquete de 10
16825453 38 mm 16 mm cada uno
16835453 40 mm 20 mm cada uno
16845453 51 mm 19 mm cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16855453

Marca: SP Bel-Art™ F371306420

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Junto con una placa de agitación magnética, las barras de agitación Spinbar™ permiten realizar una mezcla uniforme, homogénea y completa de soluciones químicas. Perfectas para matraces de fondo redondo

  • La forma de huevo contorneada es ideal para su uso en recipientes/matraces de fondo redondo; garantiza una mezcla completa
  • Ofrece un contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico; minimiza el raspado
  • La forma de huevo proporciona un punto de pivote sin un anillo independiente o un cambio abrupto en el contorno para una mezcla más suave
  • Imán de alnico encapsulado con certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) - Compatibilidad química superior
  • Los imanes tienen forma de huevo para una «fuerza» más uniforme en toda la barra, excepto los tres tamaños más pequeños que tienen un imán cilíndrico
  • Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2015 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Recubrimiento Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Diámetro (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 64 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.