Learn More
Metosoluam, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metosulam |
| CAS | 139528-85-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.490 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 6353876 |
| Color | Blanco |
| Sinónimo | N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy-[1,2,4 ]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide |
| Peso molecular (g/mol) | 418.26 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Herbicidas |