Learn More
Bromuro de metiltrifenilfosfonio, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402598
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402598 250 g 250 g
11492588 50 g 50 g
11482588 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15878.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1779-49-3 | C19H18BrP | 357.23 g/mol
Methyltriphenylphosphonium bromide is used for methylenation through the Wittig reaction. It is utilized in the synthesis of an enyne and 9-isopropenyl -phenanthrene by using sodium amide as reagent. It is a lipophilic molecule and used to deliver molecules to specific cell components. Further, it acts as an antineoplastic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bromuro de metiltrifenilfosfonio se utiliza para la metilenación a través de la reacción de Wittig. Se utiliza en la síntesis de un enino y 9-isopropenil-fenantreno mediante el uso de la amida de sodio como reactivo. Es una molécula lipofílica y se utiliza para suministrar moléculas a componentes celulares específicos. Además, actúa como agente antineoplásico.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1779-49-3
Fórmula molecular C19H18BrP
Peso molecular (g/mol) 357.23
Número MDL MFCD00011804
Clave InChI LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
Nombre IUPAC metil(trifenil)fosfomanio;bromuro
SMILES [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltriphenylphosphonium Bromide
Punto de fusión 231°C to 234°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 3599467
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.24
Porcentaje de pureza ≥98%