Learn More
Metiltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026845
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486410 100 g 100 g
11496410 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23107.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-79-6 | CH3Cl3Si | 149.47 g/mol
Methyltrichlorosilane is used in production of methyl silicone resins, its vapor reacts with water on surfaces to give a thin layer of methylpolysiloxane which make it a water-repellent film. A combination of methyltrichlorosilane and sodium iodide can be used to cleave carbon-oxygen bonds such as methyl ethers. It is used as a precursor for forming various cross-linked siloxane polymers. Trichloromethylsilane is the starting material for the production of pure silicon for manufacture of semiconductors and optical fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metiltriclorosilano se utiliza en la producción de resinas de silicona metílica, su vapor reacciona con el agua sobre las superficies para producir una fina capa de metilpolisiloxano que lo convierte en una película repelente al agua. Se puede utilizar una combinación de metiltriclorosilano y yoduro de sodio para escindir los enlaces carbono-oxígeno como éteres metílicos. Se utiliza como precursor para la formación de varios polímeros de siloxano entrecruzados. El triclorometilsilano es el material de partida para la producción de silicio puro para la fabricación de semiconductores y fibras ópticas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-79-6
Fórmula molecular CH3Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 149.47
Número MDL MFCD00000481
Clave InChI JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
PubChem CID 6399
Nombre IUPAC tricloro(metil)silano
SMILES C[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 64°C to 66°C
Nombre del producto químico o material Methyltrichlorosilane
Punto de fusión -78°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1250
Beilstein 1361381
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.48
Porcentaje de pureza 97%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4115
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.27
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyltrichlorosilane