Learn More
Methylthiouracil, MedChemExpress
Código de producto. 16468346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16468346 100 mg 100 miligramos
16474377 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16468346
Marca: Medchem Express HYB0513
MedChemExpress Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylthiouracil
Forma física Solid
CAS 56-04-2
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6N2OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MTU
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (351.67 mM)
SMILES O=C(C=C(C)N1)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 142.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98.0%