Learn More
Methylprednisolone, MedChemExpress
Descripción
Methylprednisolone is a synthetic corticosteroid with anti-inflammatory and immunomodulating properties. Methylprednisolone improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylprednisolone |
| CAS | 83-43-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H30O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | U 7532 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (333.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@@](O)(C(CO)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C2=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 374.47 |
| Mostrar más |