Learn More
Hidróxido de metilmercurio(II) 1, M en H2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
50 ml
15471037 1 mL 1 ml
15451037 10 mL 10 ml
15461037 50 mL 50 ml
3 options
Código de producto. 15471037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013395.XF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Como un catalizador de defoliante y epoxidación, como agente desnaturalizante
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-57-2
Número MDL MFCD00013924
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmercury(II) hydroxide
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 1 mL
Fórmula lineal CH3HgOH
Número UN UN2024
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O