Learn More
Methyllycaconitine citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16491708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16491708 5 mg 5 miligramos
16453956 25 mg 25 miligramos
16429288 10 mg 10 miligramos
16404947 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16491708
Marca: Medchem Express HYN2332A
MedChemExpress Methyllycaconitine citrate is a specific antagonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR).
Methyllycaconitine citrate is a specific antagonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyllycaconitine citrate
CAS 351344-10-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H58N2O17
Cantidad 5 mg
Sinónimo MLA
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (142.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CO[C@@H]1C(C(N(CC)C2)C3(O)[C@H]4OC)([C@@](C[C@@]5([H])[C@@H]6OC)([H])[C@@]6([H])[C@@]3(C[C@@H]5OC)O)[C@@]4([H])[C@@]2(COC(C7=C(N(C8=O)C(C[C@@H]8C)=O)C=CC=C7)=O)CC1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 874.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 874.92
Porcentaje de pureza 97.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation