Learn More
Cloruro de metileno acidificado, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Methylene Chloride, Acidified. |
| Notas de grado de pureza | EU Ph Ref: 1055901 |
| Concentración | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Elemento | Methylene Chloride |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Farmacopea Europea farmacopea |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methylene Chloride,Acidified. European Pharmacopoeia Ref: 1055901 (RP 128)
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .