Learn More
Azul de metileno, puro, solución al 0,015 %, indicador de Redox, Fisher Chemical
Código de producto. 10549190 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
10549190 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10549190
Marca: Fisher Chemical M/4870L/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Número MDL 12111
Envase Frasco de vidrio ámbar
Color Azul
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido