Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
Código de producto. p-163442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
Código de producto. 10455081
Marca: Thermo Scientific Chemicals 414240250
Solicitar formato a granel o personalizado
Azul de metileno, C16H24ClN3O3S, número de CAS-7220-79-3, Azul básico 9, 25 g, 1,21 a 1,7, Presión de vapor:Ínfima, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Verde, 13 (Aire-1,0), 82 % mín., 200-515-2, 319.85, Puro, Advertencia, Declaración de GHS H:Nocivo en caso de ingestión.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 373.90
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue
Punto de fusión 190,0 °C
Índice de absorción 1.21 to 1.7
Contenido de tinte 82% min.
Beilstein 27, V,19, 259
Índice Merck 15, 6132
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 663 to 667nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.85
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Densidad 13 (Air = 1.0)
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.