Learn More
Methylene Blue Hydrate (>90%), TRC
Código de producto. 30464595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
30464595 5 g 5 g
30473814 100 g 100 g
30466554 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 30464595
Marca: Toronto Research Chemicals TRCM2942455G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122965-43-9
Nombre del producto químico o material Methylthioninium chloride hydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.85
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nombre IUPAC 3-N,3-N,7-N,7-N-tetramethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride;hydrate
Fórmula molecular C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Peso molecular (g/mol) 319.85
SMILES O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Sinónimo Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate
Especificaciones
Cantidad 5 g