Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno, alta pureza, tinción biológica
Código de producto. 11463697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11463697 500 g 500 g
11443697 25 g 25 g
11453697 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11463697
Marca: Thermo Scientific Chemicals A18174.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azul de metileno se utiliza como colorante en diferentes procedimientos de tinción, como la tinción de Wright y la tinción de Jenner. También sirve como indicador y fármaco. Además, se utiliza para examinar el ARN y el ADN bajo el microscopio o en un gel. Se utiliza ampliamente como indicador de redox en química analítica. Actúa como un fotosensibilizador utilizado para generar oxígeno singlete con el fin de producir peróxidos orgánicos por una reacción de Diels-Alder. También se utiliza en el análisis de sulfuro. Desempeña un papel importante en la acuicultura para tratar las infecciones fúngicas.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácido acético, glicerol y cloroformo. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122965-43-9
Fórmula molecular C16H18ClN3S
Peso molecular (g/mol) 319.85
Número MDL MFCD00150006
Clave InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Blue 9; C.I. 52015
PubChem CID 16211647
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-ilideno]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Nombre de nota biological stain
Notas de grado de pureza High purity
Beilstein 3599847
Índice Merck 14,6060
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.86 (Anhydrous)
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue, high purity, biological stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene Blue