Learn More
Metilciclopropanocarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005853 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
Código de producto. 10005853
Marca: Thermo Scientific Acros 126715000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2868-37-3 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2868-37-3
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00001280
Clave InChI PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
PubChem CID 76122
Nombre IUPAC metilciclopropanocarboxilato
SMILES COC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyclopropanecarboxylate
Color Incolora
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 119.0°C (764.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CO2CH3
Índice de refracción 1.4170 to 1.4190
Cantidad 500 g
Beilstein 09, I, 3
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl cyclopropanecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.